5-Metoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1467-25G M1467-5G
TCIAM1467-25GEA 146 EUR
TCIAM1467-25G TCIAM1467-5G
5-Metoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
5-Metoxi-1-indanona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003789
Núm. CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&vid=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C