5,6-Dimetoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3313-25G
D3313-5G
TCIAD3313-25GEA
66
EUR
TCIAD3313-25G
TCIAD3313-5G
5,6-Dimetoxi-1-indanona ≥98.0% (por GC)
5,6-Dimetoxi-1-indanona
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,21 g/mol Pto. Ebullición: 139°C Pto. de fusión: 120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003790 Núm. CAS: 2107-69-9 EINECS: 218-287-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...