2-Aminoindano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1320-25G A1320-5G
TCIAA1320-25GEA 194 EUR
TCIAA1320-25G TCIAA1320-5G
2-Aminoindano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoindano
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 229°C
Número MDL: MFCD00082597
Núm. CAS: 2975-41-9
EINECS: 221-021-3
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f3ab88e25acec7cea5a000a3904eec1de600fe3&vid=1f3ab88e25acec7cea5a000a3904eec1de600fe3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Purple to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %