5-Indanol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Indanol

H0251-100G H0251-25G
TCIAH0251-100GEA 245 EUR
TCIAH0251-100G TCIAH0251-25G
5-Indanol ≥99.0% (por GC)
5-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003802
Núm. CAS: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e5e0d5477e7b5061d58a457a0cfc10c455ee5f&vid=18e5e0d5477e7b5061d58a457a0cfc10c455ee5f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR