4-Bromoisoquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0930-10G B0930-25G
TCIAB0930-10GEA 61 EUR
TCIAB0930-10G TCIAB0930-25G
4-Bromoisoquinolina ≥98.0% (por GC)
4-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 42…42,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006904
Núm. CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&vid=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency