5-Bromoisoquinolina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3313-1G
B3313-5G
TCIAB3313-1GEA
16
EUR
TCIAB3313-1G
TCIAB3313-5G
5-Bromoisoquinolina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromoisoquinolina
Formula:
C₉H₆BrN Pto. Ebullición: 97°C |
Número MDL:
MFCD01646405 Núm. CAS: 34784-04-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |