Ácido 1-isoquinolinacarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isoquinoline-1-carboxylic acid
I0671-25G I0671-5G
TCIAI0671-25GEA 130 EUR
TCIAI0671-25G TCIAI0671-5G
Ácido 1-isoquinolinacarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-isoquinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Pto. Ebullición: 345
Pto. de fusión: 161
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006901
Núm. CAS: 486-73-7
EINECS: 207-639-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&vid=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %