5-Nitroisoquinolina
Proveedor: TCI
Atención
N0640-25G N0640-5G
TCIAN0640-25GEA 124 EUR
TCIAN0640-25G TCIAN0640-5G
5-Nitroisoquinolina
5-Nitroisoquinolina
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174.16 g/mol
Pto. Ebullición: 340
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006905
Núm. CAS: 607-32-9
EINECS: 210-133-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&vid=521c3a298da92b453a0a7d3eeb371ab017377952&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 115.0 deg-C