1,4-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2359-25G D2359-5G
TCIAD2359-25GEA 174 EUR
TCIAD2359-25G TCIAD2359-5G
1,4-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92 °C
Número MDL: MFCD00041823
Núm. CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&vid=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity