1-Bromonaftaleno ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-Bromonaphthalene
B0618-25G B0618-500G B0618-100G
TCIAB0618-25GEA 16 EUR
TCIAB0618-25G TCIAB0618-500G TCIAB0618-100G
1-Bromonaftaleno ≥95.0% (por GC) estabilizado
1-Bromonaftaleno
Formula: C₁₀H₇Br
MW: 207.07 g/mol
Pto. Ebullición: 282°C
Pto. de inflamación: 66
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003868
Núm. CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Índice Merck: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&vid=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %