1-Naftaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-Naftaldehído
N0002-25ML N0002-500ML N0002-100ML
TCIAN0002-25MLEA 25 EUR
TCIAN0002-25ML TCIAN0002-500ML TCIAN0002-100ML
1-Naftaldehído ≥95.0% (por GC)
1-Naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Pto. Ebullición: 291°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004003
Núm. CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&vid=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %