2-Naftaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Naftalenocarbaldehído, β-Naftaldehído
N0003-25G N0003-5G
TCIAN0003-25GEA 85 EUR
TCIAN0003-25G TCIAN0003-5G
2-Naftaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de fusión: 57…60 °C
Densidad: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004094
Núm. CAS: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90f3b734d3dfcdef45ee4f1822e8b5b58b59990&vid=a90f3b734d3dfcdef45ee4f1822e8b5b58b59990&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency