Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
N0606-25G N0606-100G
TCIAN0606-25GEA 55 EUR
TCIAN0606-25G TCIAN0606-100G
Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico
Formula: C₁₂H₈O₄
Número MDL: MFCD00014312
Núm. CAS: 605-70-9
EINECS: 210-094-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddb454e5f30b38b71a584d2a22b0b3bc433f2a0&vid=6ddb454e5f30b38b71a584d2a22b0b3bc433f2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %