Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
N0377-100G N0377-25G N0377-5G
TCIAN0377-100GEA 249 EUR
TCIAN0377-100G TCIAN0377-25G TCIAN0377-5G
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico
Formula: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Pto. Ebullición: 422 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 366…368 °C
Número MDL: MFCD00004105
Núm. CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1be42e26333f65d92c14a2a3f0bbc938361fa440&vid=1be42e26333f65d92c14a2a3f0bbc938361fa440&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Pyridine very faint turbidity