1-Cloronaftaleno ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C0212-25G
C0212-500G
C0212-100G
TCIAC0212-25GEA
21
EUR
TCIAC0212-25G
TCIAC0212-500G
TCIAC0212-100G
1-Cloronaftaleno ≥85.0% (por GC)
1-Cloronaftaleno
Formula:
C₁₀H₇Cl Pto. Ebullición: 263°C Pto. de fusión: –20°C Densidad: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 121°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003874 Núm. CAS: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,02149 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |