1-Cloronaftaleno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C2310-5G C2310-25G
TCIAC2310-5GEA 50 EUR
TCIAC2310-5G TCIAC2310-25G
1-Cloronaftaleno ≥97.0% (por GC)
1-Cloronaftaleno
Formula: C₁₀H₇Cl
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: -20°C
Densidad: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003874
Núm. CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&vid=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %