2-Cloronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0213-1G C0213-25G
TCIAC0213-1GEA 25 EUR
TCIAC0213-1G TCIAC0213-25G
2-Cloronaftaleno ≥98.0% (por GC)
2-Cloronaftaleno
Formula: C₁₀H₇Cl
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59,5 °C
Densidad: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00035731
Núm. CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Índice Merck: 14,02150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fec82e0bfadd6dd6d7ea1e2fad23e1a2aa8f4&vid=e48fec82e0bfadd6dd6d7ea1e2fad23e1a2aa8f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency