1-Fluoronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0212-25G F0212-5G
TCIAF0212-25GEA 73 EUR
TCIAF0212-25G TCIAF0212-5G
1-Fluoronaftaleno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₇F
MW: 146.16 g/mol
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de fusión: -12,5
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003873
Núm. CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&vid=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %