1-Naftilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Aminonaphthalene
N0052-25G
N0052-100G
TCIAN0052-25GEA
90
EUR
TCIAN0052-25G
TCIAN0052-100G
1-Naftilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-Naftilamina
Formula:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Pto. Ebullición: 301°C Pto. de fusión: 50 °C Densidad: 1,171 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004016 Núm. CAS: 134-32-7 EINECS: 205-138-7 UN: 2077 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06398 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 49.0 to 51.0 deg-C |
Solubility in dilute Acetic acid | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...