1-Nitronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Nitronaphthalene
N0212-25G N0212-500G
TCIAN0212-25GEA 17 EUR
TCIAN0212-25G TCIAN0212-500G
1-Nitronaftaleno ≥98.0% (por GC)
1-Nitronaftaleno
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003913
Núm. CAS: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,06613
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&vid=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency