1,5-Dinitronaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0836-25G D0836-250G
TCIAD0836-25GEA 26 EUR
TCIAD0836-25G TCIAD0836-250G
1,5-Dinitronaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,5-Dinitronaftaleno
Formula: C₁₀H₆N₂O₄
Pto. Ebullición: 390 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003916
Núm. CAS: 605-71-0
EINECS: 210-095-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&vid=94a57fe6979ab9ef8094626be4ebda14b5022142&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot THF almost transparency