1-Naftol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Naftol
N0864-1G N0864-5G
TCIAN0864-1GEA 16 EUR
TCIAN0864-1G TCIAN0864-5G
1-Naftol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
1-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de fusión: 94 °C
Densidad: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003930
Núm. CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f30d5d95e5e05bed0dd775a0cc59874625eae096&vid=652d21e0e56fecb5379c2710b8f608191b3682b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test