2-Naftol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: β-Naftol
N0027-25G N0027-250G
TCIAN0027-25GEA 16 EUR
TCIAN0027-25G TCIAN0027-250G
2-Naftol ≥99.0% (por GC)
2-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121,6 °C
Densidad: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004067
Núm. CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,06384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&vid=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency