1-Bromo-2-metilnaftaleno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1295-25G B1295-5G
TCIAB1295-25GEA 75 EUR
TCIAB1295-25G TCIAB1295-5G
1-Bromo-2-metilnaftaleno ≥90.0% (por GC)
1-Bromo-2-metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₉Br
Pto. Ebullición: 157°C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003871
Núm. CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&vid=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %