2-(Bromometil)naftaleno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1524-25G B1524-5G
TCIAB1524-25GEA 316 EUR
TCIAB1524-25G TCIAB1524-5G
2-(Bromometil)naftaleno ≥97.0% (por GC)
2-(Bromometil)naftaleno
Formula: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004123
Núm. CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&vid=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C