2-Metil-1-nitronaftaleno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M0376-25G M0376-250G
TCIAM0376-25GEA 63 EUR
TCIAM0376-25G TCIAM0376-250G
2-Metil-1-nitronaftaleno ≥98.0% (por GC)
2-Metil-1-nitronaftaleno
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: 81
Número MDL: MFCD00003914
Núm. CAS: 881-03-8
EINECS: 212-917-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=256ffe12fb9f68ab6ea1570b82988820c29f975c&vid=256ffe12fb9f68ab6ea1570b82988820c29f975c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR