1-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: α-Metilnaftaleno

M0371-25ML M0371-500ML M0371-100ML
TCIAM0371-25MLEA 17 EUR
TCIAM0371-25ML TCIAM0371-500ML TCIAM0371-100ML
1-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
1-Metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 241°C
Pto. de fusión: –33…–32 °C
Densidad: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004034
Núm. CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&vid=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR