2-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: β-Metilnaftaleno

M0372-25G M0372-500G
TCIAM0372-25GEA 18 EUR
TCIAM0372-25G TCIAM0372-500G
2-Metilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
2-Metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 241°C
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004118
Núm. CAS: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b58b08c0953a95cd2f75a9e292318a22b3f719d&vid=4b58b08c0953a95cd2f75a9e292318a22b3f719d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR