1,4-Dimetilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1006-5G D1006-25G
TCIAD1006-5GEA 65 EUR
TCIAD1006-5G TCIAD1006-25G
1,4-Dimetilnaftaleno ≥96.0% (por GC)
1,4-Dimetilnaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Pto. Ebullición: 268°C
Pto. de inflamación: 128°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004037
Núm. CAS: 571-58-4
EINECS: 209-335-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&vid=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %