2,7-Dimetilnaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0752-1G D0752-5G
TCIAD0752-1GEA 108 EUR
TCIAD0752-1G TCIAD0752-5G
2,7-Dimetilnaftaleno ≥98.0% (por GC)
2,7-Dimetilnaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: 94…95 °C
Densidad: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004121
Núm. CAS: 582-16-1
EINECS: 209-477-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&vid=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency