1,1'-Binaftilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0805-1G B0805-5G
TCIAB0805-1GEA 24 EUR
TCIAB0805-1G TCIAB0805-5G
1,1'-Binaftilo ≥98.0% (por GC)
1,1'-Binaftilo
Formula: C₂₀H₁₄
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…144 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041740
Núm. CAS: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&vid=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity