2,3-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2917-1G D2917-5G
TCIAD2917-1GEA 16 EUR
TCIAD2917-1G TCIAD2917-5G
2,3-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 249°C
Pto. de fusión: 58…59 °C
Número MDL: MFCD00234014
Núm. CAS: 13534-89-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff5e73b990f8a48b589cf8ab384375c190a1f352&vid=ff5e73b990f8a48b589cf8ab384375c190a1f352&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C