2,5-Dibromopiridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1217-25G D1217-5G D1217-500G
TCIAD1217-25GEA 53 EUR
TCIAD1217-25G TCIAD1217-5G TCIAD1217-500G
2,5-Dibromopiridina ≥99.0% (por GC)
2,5-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006221
Núm. CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&vid=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C