2,6-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1555-25G D1555-250G
TCIAD1555-25GEA 30 EUR
TCIAD1555-25G TCIAD1555-250G
2,6-Dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
Pto. Ebullición: 249°C
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006223
Núm. CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&vid=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency