2-Bromopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0650-100ML B0650-25ML B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA 91 EUR
TCIAB0650-100ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-500ML
2-Bromopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: -40.1
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006219
Núm. CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&vid=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %