2-Bromo-6-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3609-1G B3609-5G
TCIAB3609-1GEA 45 EUR
TCIAB3609-1G TCIAB3609-5G
2-Bromo-6-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Número MDL: MFCD00181262
Núm. CAS: 5140-72-7
EINECS: 225-904-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&vid=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C