3-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2328-25G
B2328-5G
TCIAB2328-25GEA
68
EUR
TCIAB2328-25G
TCIAB2328-5G
3-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-cloropiridina
Formula:
C₅H₃BrClN Pto. Ebullición: 97°C Pto. de fusión: 55 °C |
Número MDL:
MFCD00234007 Núm. CAS: 52200-48-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |