5-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2329-25G B2329-5G
TCIAB2329-25GEA 86 EUR
TCIAB2329-25G TCIAB2329-5G
5-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71 °C
Número MDL: MFCD01318951
Núm. CAS: 53939-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&vid=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 75.0 deg-C