5-Bromo-2-iodopiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2877-25G B2877-5G
TCIAB2877-25GEA 149 EUR
TCIAB2877-25G TCIAB2877-5G
5-Bromo-2-iodopiridina ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
Número MDL: MFCD00691506
Núm. CAS: 223463-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c0a1ea80cb90de5912069de5580766a63d1123&vid=17c0a1ea80cb90de5912069de5580766a63d1123&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C