2-Bromo-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2321-1G
B2321-5G
TCIAB2321-1GEA
16
EUR
TCIAB2321-1G
TCIAB2321-5G
2-Bromo-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitropiridina
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ Pto. Ebullición: 147°C |
Número MDL:
MFCD00006222 Núm. CAS: 4487-59-6 EINECS: 224-777-2 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |