2,4-Dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3784-25G
D3784-5G
TCIAD3784-25GEA
182
EUR
TCIAD3784-25G
TCIAD3784-5G
2,4-Dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloropiridina
Formula:
C₅H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 190°C Pto. de inflamación: 89°C |
Número MDL:
MFCD00955618 Núm. CAS: 26452-80-2 EINECS: 247-717-7 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |