2,5-Dicloropiridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1607-25G D1607-5G
TCIAD1607-25GEA 86 EUR
TCIAD1607-25G TCIAD1607-5G
2,5-Dicloropiridina ≥99.0% (por GC)
2,5-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: 65 °C
Número MDL: MFCD00006239
Núm. CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&vid=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency