2-Cloropiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C0279-25G C0279-500G C0279-100G
TCIAC0279-25GEA 16 EUR
TCIAC0279-25G TCIAC0279-500G TCIAC0279-100G
2-Cloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: -46
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006228
Núm. CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&vid=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR