3-Cloropiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0280-25G C0280-500G C0280-100G
TCIAC0280-25GEA 22 EUR
TCIAC0280-25G TCIAC0280-500G TCIAC0280-100G
3-Cloropiridina ≥95.0% (por GC)
3-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: –0,5 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006375
Núm. CAS: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&vid=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %