2,6-Dicloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2761-25G D2761-5G
TCIAD2761-25GEA 74 EUR
TCIAD2761-25G TCIAD2761-5G
2,6-Dicloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dicloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006234
Núm. CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&vid=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C