2-Cloro-3-nitropiridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1008-25G C1008-5G
TCIAC1008-25GEA 67 EUR
TCIAC1008-25G TCIAC1008-5G
2-Cloro-3-nitropiridina ≥99.0% (por GC)
2-Cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006232
Núm. CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&vid=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C