2-Cloro-5-nitropiridina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0025-25G C0025-5G
TCIAC0025-25GEA 61 EUR
TCIAC0025-25G TCIAC0025-5G
2-Cloro-5-nitropiridina ≥99.0% (por GC)
2-Cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006240
Núm. CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&vid=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency