2-Cloro-6-etoxipiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1143-25G C1143-5G
TCIAC1143-25GEA 122 EUR
TCIAC1143-25G TCIAC1143-5G
2-Cloro-6-etoxipiridina ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-6-etoxipiridina
Formula: C₇H₈ClNO
Número MDL: MFCD00023465
Núm. CAS: 42144-78-5
EINECS: 255-681-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e1693caecc3ef46b94ee3ef6792d55784a85d9&vid=b1e1693caecc3ef46b94ee3ef6792d55784a85d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %