2-Cloro-6-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0197-25G C0197-5G
TCIAC0197-25GEA 66 EUR
TCIAC0197-25G TCIAC0197-5G
2-Cloro-6-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metoxipiridina
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. Ebullición: 184°C
Densidad: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00006265
Núm. CAS: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&vid=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %