2,3,5,6-Tetrafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1778-1G
T1778-5G
TCIAT1778-1GEA
25
EUR
TCIAT1778-1G
TCIAT1778-5G
2,3,5,6-Tetrafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrafluoropiridina
Formula:
C₅HF₄N MW: 151,06 g/mol Pto. Ebullición: 101°C Densidad: 1,499 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 31°C |
Número MDL:
MFCD00011734 Núm. CAS: 2875-18-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...